Learn More
BINDER™ Serie FP Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione forzata e con funzioni di programmazione
La camera di prova dei materiali BINDER della serie FP offre una soluzione affidabile quando si richiedono tempi di essiccazione ridotti e un riscaldamento particolarmente rapido – anche a pieno carico.
Marca: BINDER™ 9010-0265
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da più 5 °C fino a 300 °C
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Velocità della ventola regolabile
- Aletta di scarico aria regolabile
- Controller con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
- 2 griglie inseribili cromate
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
- Interfaccia per computer: RS 422
Specifica
35 kg | |
FP400-400V, standard, Serie FP Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento a convezione forzata e con funzioni di programmazione, 400 L, 400 V 3∼ 50/60 Hz | |
APT.line™ technology | |
2 std./10 max. | |
Drying and Heating Chamber | |
FP400-400V | |
1290 x 875 x 1045 mm | |
400 V, 3 Phase, 50/60 Hz, 3.4 kW, 3 x 16 A | |
3,4 kW | |
50/60 Hz |
Controller with time-segment and real-time programming | |
400 L | |
Forced | |
temperatura ambiente più 5 °C fino a 300 °C | |
LED | |
1000 x 510 x 800 mm | |
145 kg | |
400 V | |
16 A |