Learn More
Cytiva Terreno di coltura ad alta risoluzione Sephacryl™
Per la purificazione di proteine, polisaccaridi e altre macromolecole mediante filtrazione gel in laboratorio o su scala industriale. Il terreno di coltura ad alta risoluzione Cytiva Life Sciences™Sephacryl™ consente una purificazione veloce e riproducibile.
Marca: Cytiva 17-0599-10
Descripción
- Fast and reproducible purification of proteins, polysaccharides, and other macromolecules
- Gel filtration media providing high resolution with fast and easy operation
- Available in five different fractionation ranges, allows for reproducible separations over a wide molecular weight range
- BioProcess medium supported for industrial applications and well-established in approved processes
- Available in different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development
- Long-term physical, chemical stability and easy handling
- Hydrophilic nature enables maximum recovery and minimum nonspecific adsorption
- Average particle Size: 50μm
- Matrix: Allyl dextran and N, N'-methylenebisacrylamide
- pH stability working range: 3-11
- Shelf Life: 5years
Especificaciones
NaOH 0.2 M, HCl 0.1 M, acido acetico 1 M, urea 8 M, cloridrato di guanidina 6 M, SDS 1%, etanolo 20%, propanolo 30%, acetonitrile 30% (testato a 40 °C per 1 settimana), NaOH 0.5 M (solo per procedura di pulizia e rigenerazione, Cleaning-In-Place) | |
150 ml | |
15 cm | |
1 bar | |
50 μm | |
Da 4° a 30 °C | |
Gel Filtration Media |
Fasi Sephacryl S-300 HR | |
5.9 in. | |
>150 cm/ora | |
Da 3 a 11 | |
Allil destrano e N, N'-metilen-bis-acrilammide | |
Purificazione di proteine, polisaccaridi e altre macromolecole |
Seguridad y manipulación
- Sephacryl S-300 High Resolution
Palabra de advertencia
- Attenzione
Clasificación
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicaciones de peligro
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consejos de prudencia
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.