Learn More
Lenz Laborglasintrumente Separating Funnels, Conical, Amber, without Scale, with PTFE Plug
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 04008128
Codice prodotto. 11963441
  • 207.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 01-07-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With NS socket and PE stopper
  • Without scale, with PTFE plug
  • With screwthread retaining device
  • Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Specifica
50 mL
Borosilicate Glass (3.3)