Learn More
WTW™ SenTix™ Special pH Electrodes
Specialists for all cases - SenTix™ pH Special Electrodes for special applications can determine the pH value of surfaces, suspended solids, suspensions and much more.
313.00€ - 439.00€
Specifica
Intervallo di pH 0 to 14
Tipo Elettrodo pH speciale SenTix™ PLUS
Lunghezza (sistema metrico) gambo 170 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipi di connettore Intervallo di temperatura (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipi di connettore Intervallo di temperatura (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10663742
Vedere i documenti
WTW™
103650
Testa a spina 0 - 60 °C
313.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15153976
Vedere i documenti
WTW™
103731
Fixed Cable -5°C to +100°C
439.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Adaptation to the sample consistency by special glass membranes
  • Optimal measuring accuracy by adapted diaphragm technique
  • Available for either low-conducting samples or for emulsions
Specifica
Specifica
0 to 14
Elettrodo pH speciale SenTix™ PLUS
170 mm