Learn More
Cytiva Sentino™ Pump Magnetic Funnel Adapter
Sentino pump replacement tubing adapter for magnetic funnels.
Marca:  Cytiva 4283
Codice prodotto. 17104301
  • 65.20€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Designed for use with our Sentino pump
  • Unique magnetic seal allows easy, one-handed vacuum filtration of liquids with compatible membranes
  • Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polyphenylsulfone