Learn More
Ansell™ Sensilite™ 48-135 Series White and Gray Polyurethane Light Weight Gloves
Meets most electrostatic discharge protection needs and provides flexibility and dexterity.
36.95CHF
Specifica
Materiale parte posteriore | Polyurethane |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE Mark, EN 388 : 113X |
Materiale polso | Polyurethane |
Coating Material | Polyurethane |
Product Type | Lightweight Gloves |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15260009
|
Ansell™
48135100 |
10 |
36.95CHF
12 paia |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15220009
|
Ansell™
48135060 |
6 |
36.95CHF
12 paia |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15240009
|
Ansell™
48135080 |
8 |
36.95CHF
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15270009
|
Ansell™
48135110 |
11 |
36.95CHF
12 paia |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15250009
|
Ansell™
48135090 |
9 |
36.95CHF
12 paia |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15230009
|
Ansell™
48135070 |
7 |
36.95CHF
12 paia |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Special purpose gloves
- 15-gauge nylon liner
- Added carbon fibre offers economical product-protection solution
- Comfort and good fit are assured through seamless construction and a wide range of sizes
- With the palm dipped in a polyurethane coating, offers good mechanical resistance and durability
- Fingertip-dipped version allows better fit and flexibility
- Coated fingertip also prevents the transfer of perspiration to the electronic part
Applications:
- Final assembly of dashboard, cables and wires
- Final assembly of electronic components and mother boards
Specifications
Polyurethane | |
Polyurethane | |
Lightweight Gloves | |
Coated-fingertip | |
Nylon Carbon Fiber | |
144 Pairs | |
48-135 |
CE Mark, EN 388 : 113X | |
Polyurethane | |
48-135 | |
Knit | |
Coated-palm | |
Good mechanical resistance |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.