Learn More
Ansell™ Sensilite™ 48-130 Series Light Duty Polyurethane Gloves
Provides protection against electrostatic discharge. Ansell Sensilite™ 48-130 Series Light Duty Polyurethane Gloves have seamless construction and wide range of sizes.
43.05€
Specifica
Certificazione/Conformità EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2003
Descrizione Gauge: 15
Colore Bianco e grigio, Gray
Finitura esterna Palm Coated
Materiale Poliuretano
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15680904
Vedere i documenti
Ansell™
48130100
10
43.05€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
15602934
Vedere i documenti
Ansell™
48130110
11
43.05€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-09-2025
Aggiungi al carrello
15690904
Vedere i documenti
Ansell™
48130060
6
43.05€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
15600914
Vedere i documenti
Ansell™
48130070
7
43.05€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
15610914
Vedere i documenti
Ansell™
48130080
8
43.05€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
15620914
Vedere i documenti
Ansell™
48130090
9
43.05€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Mechanical protection gloves
  • Light duty special purpose gloves
  • Meets most electrostatic discharge protection needs, providing a comfortable glove at a reasonable price
  • 15-gauge nylon liner provides flexibility and dexterity, while the added carbon fibre offers an economical product-protection solution
  • Comfort and good fit are assured through seamless construction
  • With the palm dipped in a polyurethane coating, offers good mechanical resistance and durability
  • EN 1149-1: Surface resistivity (Ω): 4.02 x 1010 EN 1149-2: Volume resistance (Ω): 2.19 x 107 EN 1149-3: Charge decay T50 <0.01 seconds
  • Warning: gloves that provide electro-static discharge protection do not insulate the hands against high-voltage electric current
  • Do not use to handle live wires or for protection against electric current
Applications:
  • Final assembly of dashboard, cables and wires;
  • Final assembly of electronic components and mother boards
Specifica
Specifica
EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2003
Bianco e grigio, Gray
Poliuretano
Construction: Knitted
Nylon Carbon fiber
205 to 255 mm
Gauge: 15
Palm Coated
Mechanical Protection Gloves
Knit
12 pairs in a bag, 12 bags in a carton