Learn More
Ansell™ Sensilite™ 48-100 Series White Polyurethane Light Weight Gloves
Designed for light applications that require good levels of comfort and abrasion resistance.
38.00€
Specifica
Materiale parte posteriore Polyurethane
Certificazione/Conformità Standard CATEGORY II EN 388 : 4131
Materiale polso Nylon
Coating Material Polyurethane
Product Type Lightweight Gloves
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12660912
Vedere i documenti
Ansell™
48100100
10
38.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
12670912
Vedere i documenti
Ansell™
48100110
11
38.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-09-2025
Aggiungi al carrello
12680912
Vedere i documenti
Ansell™
48100060
6
38.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-09-2025
Aggiungi al carrello
12690912
Vedere i documenti
Ansell™
48100070
7
38.00€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12600922
Vedere i documenti
Ansell™
48100080
8
38.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-08-2025
Aggiungi al carrello
12610922
Vedere i documenti
Ansell™
48100090
9
38.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Industrial gloves
  • Abrasion resistance for extended wear life
  • Thin liner and coating offering great dexterity and flexibility
  • Sensilite 48-100 allows extreme tactility where precision is required
  • White colour to ensure process quality and avoid cross contamination
  • Comfort and protection for lightweight applications
  • Offers precise handling of small objects in dry or light oily environments
  • Provides enhanced safety, dexterity and durability
Applications:
  • Assembly and disassembly of equipment
  • Chassis assembly, body trimming
  • Equipment repair and maintenance
  • Loading and unloading rough parts or boxes
  • Picking parts and accessories
  • Production line support and maintenance
Specifica
Specifica
Polyurethane
Nylon
Lightweight Gloves
Knit
Coated-palm
Abrasion resistance
Standard CATEGORY II EN 388 : 4131
Polyurethane
48-100
Nylon
12 paia
48-100