Learn More
Thermo Scientific™ Sensaphone™ Telephone Dialing Systems
Remotely monitor equipment from any standard touch-tone phone with this telephone dialing system will report the status of every monitored condition.
1407.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Model 1535 Monitor/Alarm System |
---|---|
Opzioni di monitoraggio | Alarm |
Allerta:
Not approved for sales requiring CE mark.
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12773838
|
Thermo Scientific™
400182 |
Four Channels | 220 V 50 Hz |
1407.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Call the lab or office from anywhere and Thermo Scientific™ Sensaphone™ Telephone Dialing Systems will state the status of every monitored condition. These systems interface with any standard touch-tone phone to notify of alarm conditions.
- Can be used with Model 1535 Monitor/Alarm System that features programmable audible/visual alarms and updates/displays equipment conditions on an LCD readout
- Battery backup is standard
- Battery life up to 15 hr. after AC power has failed; up to 18 months with AC power on
Requires:
Six D-size alkaline batteries
Specifica
Model 1535 Monitor/Alarm System | |
Alarm |