Learn More
Semperit™ Guanti chirurgici in lattice di gomma naturale Sempermed™ Supreme
Guanti chirurgici non talcati, ideali per doppia indossabilità. Offrono una sicurezza ottimale e proprietà tattili ideali.
99.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Materiale | Lattice in gomma naturale |
Powdered | Powder Free |
Sterilità | Sterile |
Spessore (sistema metrico) | Da 0.19 a 0.24 mm |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10752391
|
Semperit™
3000006094 |
8 |
99.00€
50 paia |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- La fodera sintetica brevettata rende questi guanti estremamente facili da indossare.
- Fornisce una sensibilità tattile ottimale.
- Sviluppata specificamente per le esigenze della sala operatoria, la forma completamente anatomica con dita curve corrisponde alla postura naturale e rilassata della mano.
Specifica
White | |
Powder Free | |
Da 0.19 a 0.24 mm |
Lattice in gomma naturale | |
Sterile |