Learn More
Semperit™ Guanti monouso in vinile Semperguard, colore bianco, Semperguard™
Click to view available options
Size:
Piccolo
Medio
Grande
X-Large
Descrizione
- Pre-talcati
- Struttura in vinile
- Privi di proteine del lattice e acceleratori
- Privi di DOP
- Adatti al contatto con alimenti senza grassi
- Categoria I CE per rischi minimi
- Trasparenti
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001, ISO 13485 |
Classificazione | CE Categoria I |
Stile di taglio | Arrotolato |
Colore | Trasparente |
Monouso | Sì |
Latex Free | Sì |
Materiale | Vinile |
Powdered | Talcati |
Product Type | Guanti monouso |
Size | Piccolo |