Learn More
SemperIt™ Guanti di protezione in lattice talcati Semperguard™
Realizzati in pellicola di lattice morbido di alta qualità, i guanti protettivi in lattice talcati Semperguard™ sono leggermente talcati e hanno una superficie esterna microruvida.
Marca: SemperIt™ 3000001415
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Ottima indossabilità, anche in ambienti umidi
- Il lattice naturale di alta qualità offre il massimo comfort e si adatta perfettamente alla mano
- Privi di ftalati/ammorbidenti
- Ottimo rapporto qualità/prezzo ovunque siano necessari prodotti talcati
- Guanti protettivi CE di categoria III per rischi complessi, guanti per esame CE di classe I
- Ideali per l'uso con alimenti grassi e altre sostanze grasse
- Testati e certificati in base alla direttiva 1935/2004 - adatti per il contatto con alimenti
- Comoda scatola dispenser contenente 100 guanti ambidestri (misura XL = 90 pz.)
Specifica
CE Classe I, DPI di Categoria III | |
Liscio all'interno, dita testurizzate all'esterno | |
Sì | |
Ambidestri | |
Talcati | |
Non sterile | |
Finitura antiscivolo | |
Arrotolato | |
Piatto | |
In lattice talcati |
Testati e certificati in conformità alla direttiva 1935/2004 | |
Naturale | |
Dita testurizzate | |
Gomma | |
Piccolo | |
0.2 mm | |
Adatto per il contatto con gli alimenti | |
Scatola dispenser | |
100/conf. | |
240 mm |