Learn More
SemperIt™ Guanti di protezione in lattice talcati Semperguard™
Codice prodotto. 11733017
Click to view available options
Size:
X-Small
Piccolo
Medio
Grande
X-Large
Realizzati in pellicola di lattice morbido di alta qualità, i guanti protettivi in lattice talcati Semperguard™ sono leggermente talcati e hanno una superficie esterna microruvida.
  • Ottima indossabilità, anche in ambienti umidi
  • Il lattice naturale di alta qualità offre il massimo comfort e si adatta perfettamente alla mano
  • Privi di ftalati/ammorbidenti
  • Ottimo rapporto qualità/prezzo ovunque siano necessari prodotti talcati
  • Guanti protettivi CE di categoria III per rischi complessi, guanti per esame CE di classe I
  • Ideali per l'uso con alimenti grassi e altre sostanze grasse
  • Testati e certificati in base alla direttiva 1935/2004 - adatti per il contatto con alimenti
  • Comoda scatola dispenser contenente 100 guanti ambidestri (misura XL = 90 pz.)
Specifica
Certificazione/Conformità CE Classe I, DPI di Categoria III
Classificazione Testati e certificati in conformità alla direttiva 1935/2004
Coating Material Liscio all'interno, dita testurizzate all'esterno
Colore Naturale
Monouso Sì
Finitura esterna Dita testurizzate
Hand Ambidestri
Materiale Gomma
Powdered Talcati
Size X-Small
Sterilità Non sterile
Spessore (sistema metrico) 0.2 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per il contatto con gli alimenti
Stile polso guanto Arrotolato
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Tipo di palmo Piatto
Quantità 100/conf.
Serie In lattice talcati
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm