Learn More
Semperit™ Semperguard™ Green Nitrile Disposable Gloves
Developed with sustainability in mind due to the unique production process, the glove offers skin-friendly hand protection, reduces the risk of allergy and feels soft to the skin. Comfortable and strong tensile strength ensures stability and a pleasant wearing experience even over longer periods.
33.00€ - 34.00€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | PPE Category III, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671 |
---|---|
Chlorinated | No |
Accelerator Free | Yes |
Applicazioni | Industrial |
AQL | 1.5 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15930057
![]() |
Semperit™
3000008212 |
X-Small |
34.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15940057
![]() |
Semperit™
3000008213 |
Small | N/A | ||||||
15950057
![]() |
Semperit™
3000008214 |
Medium |
34.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15960057
![]() |
Semperit™
3000008215 |
Large | N/A | ||||||
15970057
![]() |
Semperit™
3000008216 |
X-Large | N/A | ||||||
Descrizione
- PPE Cat. III
- AQL 1.5
- Powder-free
- Dispoable, non-sterile
- Comfortable to wear, even over longer periods of time
- Skin-friendly formulation: no chlorine, no natural rubber latex proteins, no rubber accelerators
- Manufactured while saving on water and energy, and reducing CO2 emissions
- Synthetic inner coating
- Textured fingertips provide extra grip
- Stability and pleasant wearing experience
- Glove material is resistant to blood and other body fluids, and protects against bacteria, fungi and viruses including SARS-CoV-2, Hepatitis B, Hepatitis C, and HIV
- Ideal for applications including Personal Protection, Food/Catering, Consumer/Retail, Beauty/Body Art and Hairdressing
Specifica
PPE Category III, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671 | |
Yes | |
1.5 | |
Single-use | |
Nitrile | |
Non-sterile | |
Semperguard™ Green | |
24 cm |
No | |
Industrial | |
Mint Green | |
Fingertip Textured | |
Powder Free | |
Rolled | |
6 Newton |