Learn More
Semperit™ Guanti da esplorazione in lattice Sempercare Premium™
I guanti per esame in lattice Sempercare Premium™ consentono di maneggiare gli strumenti in modo sicuro. I guanti sono di colore bianco naturale, non sterili e non talcati.
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 15223, CE Classe I, EN 420, EN 374, EN 455, DPI di Categoria III |
---|---|
Colore | Bianco naturale |
Finitura esterna | Dito testurizzato, extra liscio |
Materiale | Lattice |
Powdered | Non talcati |
Descrizione
- Non talcati
- Bianco naturale
- Non sterile
- Dita testurizzate, extra lisce
Specifica
ISO 15223, CE Classe I, EN 420, EN 374, EN 455, DPI di Categoria III | |
Dito testurizzato, extra liscio | |
Non talcati | |
0.26 mm | |
Arrotolato | |
240 mm |
Bianco naturale | |
Lattice | |
Non sterile | |
Per la manipolazione in totale sicurezza di strumenti | |
Sintetico |