Learn More
Kartell™ Self-Sprung Yellow Forceps
Use these forceps for a variety of laboratory applications. Kartell™ Self-Sprung Yellow Forceps are constructed of POM for excellent stability.
46.25€ - 74.60€
Specifica
N. per confezione | 5/Pack |
---|---|
Materiale | POM |
Product Type | Forceps |
Tipo | Forceps |
Descrizione | Yellow Forceps |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10294751
|
Kartell™
0050000 |
118 mm |
46.25€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10683472
|
Kartell™
0050300 |
253 mm |
74.60€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Autoclavable
- Yelow
- Self-spring with rounded ends
- Constructed of POM
Specifica
5/Pack | |
Forceps | |
Yellow Forceps |
POM | |
Forceps |