Learn More
Selenourea, 98+%
Codice prodotto. p-3737340 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 630-10-4 | CH4N2Se | 123.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 630-10-4
Formula molecolare CH4N2Se
Molecular Weight (g/mol) 123.02
Numero MDL MFCD00008065
InChI Key ZUCFIOXGLBMWHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo selenourea, 2-selenourea, carbamimidoselenoic acid, selenouronium, urea, seleno, rcra waste number p103, rcra waste no. p103, iykvlicpfcezof-uhfffaoysa-n, ch4n2se, isoselenourea
PubChem CID 6327594
IUPAC Name $l^{1}-selanylmethanimidamide
SMILES C(=N)(N)[Se]
Specifica
Materiale o nome chimico Selenourea
Punto di fusione 214.0°C to 215.0°C
Colore Gray to Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC(=Se)NH2
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: very soluble.
Peso formulazione 123.02
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Selenourea
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Selenourea