Learn More
Selenium sulfide, 94%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11370208
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7488-56-4
Formula molecolare S2Se
Molecular Weight (g/mol) 143.09
Numero MDL MFCD00011227
InChI Key JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium
PubChem CID 24087
IUPAC Name thione
SMILES S=[Se]=S
Specifica
Punti di ebollizione (decomposition)
Materiale o nome chimico Selenium sulfide
Punto di fusione <100°C
Colore Red to Brown
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 94%
Informazioni di solubilità Insoluble in water,in dilute HCl
Peso formulazione 143.09