Learn More
Selenium Standard For ICP, 1000μg/mL in 2% HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
72.45CHF - 146.00CHF
Identificatori chimici
CAS | 7782-49-2, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formula molecolare | Se |
Molecular Weight (g/mol) | 78.97 |
Numero MDL | MFCD00134090 MFCD00011224 |
InChI Key | BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 6326970 |
ChEBI | CHEBI:27568 |
IUPAC Name | selenium |
SMILES | [Se] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10050432
|
SPEX Certiprep
PLSE2-2Y |
125 mL | Triple-leached LDPE bottle |
72.45CHF
125mL |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10385692
|
SPEX Certiprep
PLSE2-2X |
500 mL | Triple-leached LDPE bottle |
146.00CHF
500mL |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analyte | Concentration |
---|---|
Se | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Identificatori chimici
7782-49-2, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
78.97 | |
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:27568 | |
[Se] |
Se | |
MFCD00134090 MFCD00011224 | |
6326970 | |
selenium |
Specifica
Assurance Grade Selenium Standard | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
Se | |
AA, ICP | |
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N | |
[Se] | |
2% HNO3 | |
6326970 | |
Assurance |
7782-49-2, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
1.0, 5.0, 94.0 | |
1.0, 5.0, 94.0 | |
MFCD00134090 MFCD00011224 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation | |
Certified Reference Material | |
selenium | |
78.97 | |
CHEBI:27568 | |
Matrix Concentration Cat. No. 2-5% HNO3 1000μg/mL PLSE2-2Y, -2T, -2X 10,000 PLSE2-3Y, -3X |
Sicurezza e movimentazione
Danger: Causes severe skin burns and eye damage Do not breathe dusts or mists. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a poison center/doctor. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambient
- 1000
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid, selenium
Product intended for laboratory use only