Learn More
Selenium Standard For ICP, 10,000μg/mL in 5% HNO3, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Marca: SPEX Certiprep PLSE2-3Y
Quantità | 125 mL |
---|---|
Imballaggio | Triple-leached LDPE bottle |
Descrizione
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analyte | Concentration |
---|---|
Se | 10,000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Identificatori chimici
7782-49-2, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
78.97 | |
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:27568 | |
[Se] |
Se | |
MFCD00134090 MFCD00011224 | |
6326970 | |
selenium |
Specifica
Selenium Standard | |
7782-49-2, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
MFCD00134090 MFCD00011224 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation | |
Certified Reference Material | |
selenium | |
78.97 | |
125 mL | |
Assurance |
Triple-leached LDPE bottle | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. | |
Se | |
AA, ICP | |
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N | |
[Se] | |
5% HNO3 | |
6326970 | |
CHEBI:27568 |
Sicurezza e movimentazione
- 10,000
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid, selenium