Learn More
Selenium powder, -325 mesh, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
93.47€ - 358.79€
Identificatori chimici
CAS | 7782-49-2 |
---|---|
Formula molecolare | Se |
Molecular Weight (g/mol) | 78.97 |
Numero MDL | MFCD00134090 MFCD00011224 |
InChI Key | BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray |
PubChem CID | 6326970 |
ChEBI | CHEBI:27568 |
IUPAC Name | selenium |
SMILES | [Se] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11370759
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010601.06 |
5 g |
93.47€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11390759
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010601.18 |
50 g |
109.55€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11380759
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010601.30 |
250 g |
358.79€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7782-49-2 | |
78.97 | |
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N | |
6326970 | |
selenium |
Se | |
MFCD00134090 MFCD00011224 | |
selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray | |
CHEBI:27568 | |
[Se] |
Specifica
Selenium | |
Powder | |
Se | |
selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray | |
[Se] | |
78.97 | |
CHEBI:27568 | |
Various colors powder |
7782-49-2 | |
99.5% (Metals basis) | |
MFCD00134090 MFCD00011224 | |
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N | |
selenium | |
6326970 | |
Odorless | |
4.28g/cm3 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H301-H331-H373
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 9, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-957-4
missing translation for 'rtecsNumber' : VS7700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures