Learn More
Selenium(IV) oxide, 99.999%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10286820
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7446-08-4
Formula molecolare O2Se
Molecular Weight (g/mol) 110.97
Numero MDL MFCD00003562
InChI Key JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
PubChem CID 24007
IUPAC Name selenium dioxide
SMILES O=[Se]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Selenium(IV) oxide
Punto di fusione 315°C
Nota nome 99.999%
Colore White
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Formula lineare SeO2
Fieser 01,992; 02,360; 03,245; 04,422; 05,575; 06,509; 08,439; 09,409; 10,345; 11,96; 13,272; 14,177; 15,89; 17,312
Indice di Merck 15, 8571
Informazioni di solubilità Solubility in water: 38.4g/100mL (14°C). Other solubilities: 1.11 parts/100 parts acetic acid (13.9°C),10.16 parts/100 parts methanol (11.8°C),6.67 parts/100 parts 93% ethanol (14°C),4.35 parts/100 parts acetone (15.3°C)
Peso formulazione 110.96
Percent Purity 100.00%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Selenium(IV) oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.