Learn More
Selenium(IV) oxide, 99.4% (metals basis)
Código de producto. p-4782109
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
500g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7446-08-4 | O2Se | 110.97 g/mol
It is used in the manufacture of other selenium compounds. Selenium dioxide is an oxidizing agent mostly used in the allylic oxidation of alkenes to produce allylic alcohols. It is used in creating colorless glass and toner in photographic developing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7446-08-4
Formula molecolare O2Se
Molecular Weight (g/mol) 110.97
Numero MDL MFCD00003562
InChI Key JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
PubChem CID 24007
SMILES O=[Se]=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico Selenium(IV) oxide
Punto di fusione 340°C to 350° (sublimation)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.4% (Metals Basis)
Informazioni di solubilità Partially soluble in water,methanol,ethanol,and acetone. Soluble in concentrated sulfuric acid.
IUPAC Name selenium dioxide
Peso formulazione 110.96
Odore Odorless
Densità 3.95 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Selenium (IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consejos de prudencia
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contiene: Selenium dioxide
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado