Learn More
3M™ Occhiali protettivi SecureFit™
Codice prodotto. 15202035
Click to view available options
Lens Tint:
Amber
Clear
Grigio
Trasparente
Tecnologia Pressure Diffusion Temple che aiuta a diffondere la pressione sull'orecchio per migliorare il comfort della struttura
  • Need to stock multiple frame sizes at work sites eliminated by self-adjusting feature
  • Secure, snug fit prevents slippage even during motion
  • Anti-fog coating ensures moisture free lenses in hot and humid conditions
  • Anti-scratch coating protects lenses from scratches, nicks and scrapes
  • Polycarbonate lenses absorb 99.9% UVA and UVB up to 380nm
  • 3M Catalog# SF201AF, SF201AS, SF202AF, SF202AS, SF203AF
Compliance
Rispetto dei requisiti di CSA Z94.3 e ANSI Z87.1-2010.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3
Lens Coating Anti-fog
Lens Tint Amber
Modello SF203AF
N. per confezione 20/Pk.
Stile stanghette Proprietary self-adjusting 3M Pressure Diffusion Temple Technology
Lens Material Policarbonato
Frame Type Frameless