Learn More
3M™ SecureFit™ 400X Occhiali di protezione, trattamento anti-appannamento Scotchgard™ (K&N)
Click to view available options
Colore telaio:
Black
Blue, Gray
Green, Black
Green, Clear
Yellow, Black
Lens Tint:
Amber
Clear
Gray
Light Gray, Indoor/Outdoor
Orange, Mirror
Vermillion
Descrizione
- Tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple per una comoda vestibilità
- Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza
- Maggior comfort grazie ai morbidi inserti colorati presenti sulle stanghette
- Combinazione di morbido nasello e protezione sopraccigliare sagomata per migliorare il comfort e fornire una protezione aggiuntiva dalle particelle volanti.
- Stanghette, protezione sopraccigliare e nasello con colori accattivanti per uno stile unico
- Struttura leggera da 22 grammi
- Il trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ offre proprietà anti-appannamento e anti-graffio di livello superiore, conformi ai requisiti di marcatura K&N della norma EN166
- Le larghe stanghette flessibili offrono un'eccellente protezione laterale e ne consentono l'utilizzo combinato con le cuffie auricolari protettive.
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | CE Approved |
Lens Coating | Anti-fog |
Lens Tint | Amber |
Product Type | Protezione oculare |
Colore telaio | Yellow, Black |
Stile stanghette | Pressure Diffusion Temple Technology |
Lens Material | Policarbonato |
Materiale del telaio | Plastic |
UV Protection | UV400 |
Titolo del prodotto
3M™ SecureFit™ 400X Occhiali di protezione, trattamento anti-appannamento Scotchgard™ (K&N) >