Learn More
Sartorius™ Secura™ Precision Balance
Features built-in protection systems for complete reliability and regulatory compliance.
3120.00€ - 5210.00€
Specifica
Tipo di collegamento PC-direct data transfer, Plug and Play to Sartorius printer
Tipo di display Color Touchscreen
Include Universal power adapter, in-use cover, Application Guide, dust cover for analytical balances and draft shield ring for 0.1mg balances
Livellamento Real-Time Level Support
Tempo di stabilizzazione 1 second
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità Leggibilità Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Leggibilità Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
15430573
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius™
SECURA6102-1CEU
6100 g 10 mg 6102 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15470573
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius™
SECURA613-1CEU
610 g 1 mg 613 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15450573
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius™
SECURA612-1CEU
610 g 10 mg 612 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Integrated protection systems for minimizing risk of obtaining incorrect results
  • Real-time alarm messaging and interactive user guidance for leveling to prevent inaccurate results due to unleveled balance
  • SQmin for automatic detection and active monitoring to ensure within the acceptable USP operating range for reliable results
  • Fully automatic internal adjustment function, isoCAL, for the high possible accuracy at all times
  • Cal Audit Trail for easy, traceable documentation of all calibration and adjustment data
  • Safe and clear documentation by sample and batch identifiers for keeping perfect track of weighing data
  • GLP-|GMP-compliant printouts
  • Standard password security features for protection against tampering and unauthorized access
  • Integrated PC direct function and Plug and Work connectivity to Sartorius printer
Specifica
Specifica
PC-direct data transfer, Plug and Play to Sartorius printer
Universal power adapter, in-use cover, Application Guide, dust cover for analytical balances and draft shield ring for 0.1mg balances
1 second
100/240 V 50/60 Hz
Color Touchscreen
Real-Time Level Support
Precision Balance