Learn More
Sebacoyl chloride, 95%
Descrizione
Sebacoyl chloride is used in the synthesis of nylon-6,10 polymer by reacting with hexamethylenediamine. It is also used to prepare decanedioic acid bis-(3-dimethylamino-propyl) ester in the presence of triethylamine as catalyst. It is used as an intermediate in chemical synthesis. It is involved in the production of polyamide microcapsules by polycondensation of p-phenylenediamine with sebacoyl chloride using diethylenetriamine (DETA) cross-linker and oleic acid as a plasticizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sebacoyl chloride is used in the synthesis of nylon-6,10 polymer by reacting with hexamethylenediamine. It is also used to prepare decanedioic acid bis-(3-dimethylamino-propyl) ester in the presence of triethylamine as catalyst. It is used as an intermediate in chemical synthesis. It is involved in the production of polyamide microcapsules by polycondensation of p-phenylenediamine with sebacoyl chloride using diethylenetriamine (DETA) cross-linker and oleic acid as a plasticizer.
Solubility
Miscible with hydrocarbons and ethers.
Notes
Store in a cool place. Moisture sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with water, acids, bases, amines, alcohols and oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sebacoyl chloride |
Punto di fusione | -5°C |
Densità | 1.121 |
Punti di ebollizione | 161°C (14 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | 165°C (329°F) |
Odore | Acrid |
Indice di rifrazione | 1.468 |
Quantità | 25 g |
Numero UN | UN2922 |
Beilstein | 1365665 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sebacoyl chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H302-Nocivo se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Decanedioyl dichloride