Learn More
Sebacoyl chloride, 92%, technical
Codice prodotto. p-191879 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
500g
50g
Sebacoyl chloride, 92%, C10H16Cl2O2, CAS Number-111-19-3, decanedioic acid chloride, sebacoyl chloride, cp, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, sebacoyl chloride, sebacoylchloride, acmc-1byrk, decanedioyl chloride, 500g, 90% min. (GC) | CAS: 111-19-3 | C10H16Cl2O2 | 239.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-19-3
Formula molecolare C10H16Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 239.14
Numero MDL MFCD00000770
InChI Key WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride
PubChem CID 66072
IUPAC Name decanedioyl dichloride
SMILES C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Sebacoyl chloride
Punto di fusione -2.5°C
Colore White to Beige
Densità 1.1210g/mL
Punti di ebollizione 220.0°C (75.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCO(CH2)8COCl
Indice di rifrazione 1.4670 to 1.4700
Quantità 50 g
Beilstein 02, 719
Gravità specifica 1.121
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in hydrocarbons and ethers
Peso formulazione 239.14
Percent Purity 92%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid