Learn More
Macherey-Nagel™ Screw Neck Vial, N9, Clear
Store liquid samples for use in chromatography. Macherey-Nagel™ Screw Neck Vial, N9, Clear are hydrolytic glass vials with wide openings and screw cap closures with a 9mm short screw thread. Vials are manufactured under strict hygienic conditions to ensure high quality for a safe analysis.
15.20€ - 16.40€
Specifica
Diametro (sistema metrico) apertura 9 mm
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Hydrolytic Glass (Class I)
Volume (sistema metrico) 1.5 ml
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
10153791
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
702282
Fondo piatto, imboccatura larga
15.20€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10157823
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
702283
Label and Scale
16.40€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
All products are manufactured under strict hygienic conditions. Opto-electronical supervision at the glass processing machines ensures high quality for a safe analysis. Additional in-process controls and a final QC inspection are also part of the measurements that have been implemented to grant a reliable product quality.
  • Can be used on almost all HPLC and GC autosamplers
  • Broad variety of different inserts available
  • Flat bottom with wide opening and 9mm short screw thread 
  • Packaged in a sturdy polypropylene box of 100 vials
Specifica
Specifica
9 mm
11.6 mm
1.5 ml
Flaconcino con collo a fascetta, apertura larga
Confezione da 100
32 mm
Trasparente
Hydrolytic Glass (Class I)
Autocampionatori HPLC e GC
100
Piatto
Confezione da 100