Learn More
Kautex™ Chiusure a vite
In polipropilene per garantire un'eccellente resistenza chimica. I tappi a vite Kautex™ sono robusti per adattarsi ai flaconi in HDPE a imboccatura larga Kautex™.
Marca:  Kautex™ 2000073826
Codice prodotto. 11900487
  • 59.50€ / pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • UN approval for solids when closures are used with associated bottles
  • Tamper evident ring
  • Conical seal provides leakproof closure
  • Available to fit bottles with capacities from 50 to 4000 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Blu
Chiusura a vite
32 mm
Anello antimanomissione e guarnizione conica
Bottiglia da 100 ml
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Kautex™ Chiusure a vite > Cap Size: 32 mm O.D.