Learn More
DWK Life Sciences Screw Cap closed, with seal for safety standard ground sockets
For safe sealing of DURAN™ threaded sleeves after use.
Marca:  DWK Life Sciences 286214605
82.32 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15824608
  • 110.00€ / pezzi 10
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Usa il codice promozionale 24123 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
With closed screw caps, devices made of DURAN™ safety grinding can be securely closed after use. The PTFE-coated silicone seal provides maximum chemical resistance.
  • Secure closure of the safety ground joints prevents unintentional opening of the ground joint
  • PTFE-coated silicone gasket for maximum chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10/Pk.
Suitable for sealing security grinding
NS 34/35