Learn More
DWK Life Sciences Screw Cap with Aperture, for safety standard ground sockets
For fixing the DURAN™ core in the DURAN™ threaded sleeve.
1.61€ - 112.00€
Codice del prodotto | Marca | Joint Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Joint Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15951551
|
DWK Life Sciences
286215704 |
NS 45/40 |
112.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15921551
|
DWK Life Sciences
286215207 |
NS 19/26 |
24.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15911551
|
DWK Life Sciences
286215001 |
NS 14/23 |
18.35€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10040151
|
DWK Life Sciences
286215301 |
NS 24/29 | N/A | ||||||
15941551
|
DWK Life Sciences
286215404 |
NS 29/32 |
41.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15844608
|
DWK Life Sciences
286215507 |
NS 34/35 |
61.50€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
The open screw cap reliably fixes the core of the DURAN™ security cuts in the sleeve. When the screw connection is opened, the ground joints are automatically separated from each other.
- Reliable fixation of the DURAN™ safety sections in one another (core and sleeve)
- When the screw connection is opened, the ground joints are automatically separated from each other
Specifica
10/Pk. |