Learn More
Ohaus™ Screw Cap, 250 mL Rack Adaptor, Frontier™ R-S4x250/4MI Swing Out Rotors
Securely seals centrifuge bucket, protecting centrifuge from potential spills.
Marca: Ohaus™ 30314901
82.60 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Suitable for use with 250 mL Rack Adaptor for Frontier™ R-S4x250/4MI Swing Out Rotors
- Requires 250 mL bucket cap O-rings
Specifica
250 mL Rack Adaptor , Frontier, R-S4x250/4MI Swing Out Rotors, O-rings | |
Screw Cap, Rack of 250ml Rotor, 2/pk |