Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Medical Couch Covers
GREENER_CHOICE
Protects medical couches and maintains hygiene in a healthcare environment. Scott™ Medical Couch Covers can be used with a dispensing system to help control use and reduce wastage.
280.00€
Specifica
Product Type Clinical Rolls
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema imperiale) 14.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 37 cm
Strato 2-ply
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
10449092
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Kimberly-Clark™
6004
37 x 59 cm White
280.00€
6 rotoli
Descrizione
Descrizione
  • 2-ply couch cover
  • Strong, tear resistant and durable
  • Ideal for protecting couches and maintaining high levels of hygiene in the healthcare environment
  • Perforated
  • Can be used with a Scott™ Couch Cover Wiper Dispenser to help control use and reduce wastage
Specifica
Specifica
Clinical Rolls
14.6 in.
2-ply
Non-sterile
37 cm