Learn More
Merck Scepter™ 3.0 Cell Counter 60 μm Sensors
The Scepter™ 3.0 sensor is engineered with a micro-fabricated, cell-sensing zone enabling discrimination by cell size and volume- down to sub-micron and sub-pL resolution. Coupled with precision liquid handling channels and electronics, the Scepter™ sensor accurately provides cell population statistics.
272.00€ - 2615.00€
Specifica
Product Type Scepter™ 3.0 Cell Counter Sensors, 60 μm
Dimensioni cella 8 to 25 μm
Cicli di esercizio 10,000 to 500,000 particles/mL
Dimensione particelle 6 to 36 μm
Da utilizzare con (applicazione) Cell Counting
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17151731
Vedere i documenti
Merck
PHCC360050
50 Pk.
272.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-07-2025
Aggiungi al carrello
17161731
Vedere i documenti
Merck
PHCC360250
250 Pk.
1270.00€
pezzi 250
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-09-2025
Aggiungi al carrello
17171731
Vedere i documenti
Merck
PHCC360500
500 Pk.
2615.00€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For research use only
  • Provides fast, convenient method for counting cells and particles
  • Compatible with both the 40 and 60 μM sensors
  • Employs the Coutler Principle in a miniaturized, handheld, format enabling rapid cell counting, taking less than 30 seconds
  • Prepare a dilution of the cell culture of interest and use cell counter to aspirate a sample of this dilution into the sensor
  • Displays:
    • Cell concentration
    • Average cell size
    • Average cell volume
    • Histogram of size or volume distribution
Specifica
Specifica
Scepter™ 3.0 Cell Counter Sensors, 60 μm
10,000 to 500,000 particles/mL
Cell Counting
8 to 25 μm
6 to 36 μm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Merck Scepter™ 3.0 Cell Counter 60 μm Sensors