Learn More
Buerkle™ Scrapers for Foodstuffs
Scrapers with easy-to-clean, smooth and pore-free surface ideal for the food sector.
Marca: Buerkle™ 8300-4010
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For foodstuffs (FDA and EU Nr. 10/2011)
- Polypropylene has a high resistance to chemicals and temperatures
- Can be also used for boiling products
Specifica
Raschietto | |
Sì | |
Monopezzo | |
FDA e (EU) n. 10/2011 | |
250 mm |
Polipropilene | |
Fissa | |
Bianco | |
Adatto per l'uso con gli alimenti | |
110 mm |