Learn More
Scandium, plasma standard solution, Specpure™ Sc 1000μg/mL
Sc 1000μg/mL | CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
117.00€ - 449.00€
Identificatori chimici
CAS | 7440-20-2 |
---|---|
Formula molecolare | Sc |
Molecular Weight (g/mol) | 44.96 |
Numero MDL | MFCD00016323 |
InChI Key | SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 23952 |
ChEBI | CHEBI:33330 |
IUPAC Name | scandium |
SMILES | [Sc] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11338667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035769.AD |
50 mL |
117.00€
50mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11328667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035769.AE |
100 mL |
200.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11455070
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035769.AP |
500 mL |
449.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-20-2 | |
44.96 | |
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:33330 | |
[Sc] |
Sc | |
MFCD00016323 | |
23952 | |
scandium |
Specifica
Scandium | |
7440-20-2 | |
Liquid | |
MFCD00016323 | |
[Sc] | |
44.96 | |
CHEBI:33330 |
plasma standard solution | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
Sc | |
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N | |
scandium | |
23952 | |
Nitric acid: 5%, Scandium(III) oxide: 0.15%, Water: 94.85% |
Sicurezza e movimentazione
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures