Learn More
Scandium(III) trifluoromethanesulfonate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Scandium(III) trifluoromethanesulfonate is widely used as a catalyst in hydrothiolation, selective two-electron reduction of oxygen by ferrocene derivatives and vinylogous Fridel-crafts alkylation of indoles and pyrrole in water. It is involved in the Mukaiyama aldol addition and stereochemically catalyzes the radical polymerization of acrylates. It acts as a Lewis acid catalyst and used in the synthesis of bullvalone via a stabilized sulfur ylide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Scandium(III) trifluoromethanesulfonate |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 1 g |
Informazioni di solubilità | Soluble in water,alcohol and acetonitrile. |
Peso formulazione | 492.16 |
Percent Purity | 98% |
Sensibilità | Hygroscopic |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.