Learn More
Scandium(III) oxide, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
109.55€ - 968.82€
Identificatori chimici
CAS | 12060-08-1 |
---|---|
Formula molecolare | O3Sc2 |
Molecular Weight (g/mol) | 137.91 |
Numero MDL | MFCD00011223 |
InChI Key | HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | discandium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11306268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011217.03 |
1 g |
109.55€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11396258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011217.06 |
5 g |
327.63€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11386258
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011217.14 |
25 g |
968.82€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Scandium oxide is resistant to heat and thermal shock, hence finds use in high-temperature systems. Further, it is used in electronic ceramics and glass composition. It is used as a starting material for the preparation of other scandium compounds. In addition to this, it has vacuum deposition applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
12060-08-1 | |
137.91 | |
HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3] |
O3Sc2 | |
MFCD00011223 | |
discandium(3+) trioxidandiide |
Specifica
Scandium(III) oxide | |
12060-08-1 | |
99.99% | |
MFCD00011223 | |
HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N | |
discandium(3+) trioxidandiide | |
137.91 | |
1.964 |
2485°C | |
Powder | |
O3Sc2 | |
Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3] | |
137.91 | |
Odorless |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 235-042-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures