Learn More
Scandium(III) oxide, REacton™, 99.99% (REO) Codice prodotto.: 11396258
Scandium(III) oxide, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. 11396258
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 11396258
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011217.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12060-08-1 | O3Sc2 | 137.91 g/mol
Scandium oxide is resistant to heat and thermal shock, hence finds use in high-temperature systems. Further, it is used in electronic ceramics and glass composition. It is used as a starting material for the preparation of other scandium compounds. In addition to this, it has vacuum deposition applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12060-08-1
Formula molecolare O3Sc2
Molecular Weight (g/mol) 137.91
Numero MDL MFCD00011223
InChI Key HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name discandium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Scandium(III) oxide
Punto di fusione 2485°C
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.99%
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 137.91
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.964
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoQ24L058 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/05/2025 Catalog Number011217.06,011217.03,011217.14
Numero di lottoQ24L057 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/05/2025 Catalog Number011217.06,011217.03,011217.14
Numero di lottoU06K014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/09/2024 Catalog Number011217.06,011217.03,011217.14
Numero di lotto10251208 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Catalog Number011217.06,011217.03,011217.14
Numero di lotto10251207 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Catalog Number011217.06,011217.03,011217.14
Titolo del prodotto
Scandium(III) oxide, REacton™, 99.99% (REO) >