Learn More
Scandium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Scandium(III) nitrate hydrate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is used in the optical coatings, electronic ceramics and laser industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Scandium (III) nitrate hydrate |
Colore | White |
Forma fisica | Crystalline |
Quantità | 1 g |
Note percentuale saggio | (REO) |
Numero UN | UN1477 |
Indice di Merck | 14,8392 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water and alcohol. |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sc+3] |
Molecular Weight (g/mol) | 230.968 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
M13L041 | Certificato di analisi | 17/05/2025 | 067104.06,067104.03 |
W16K004 | Certificato di analisi | 08/10/2024 | 067104.06,067104.03 |
T15K003 | Certificato di analisi | 23/07/2024 | 067104.06,067104.03 |
N05K048 | Certificato di analisi | 20/02/2024 | 067104.06,067104.03 |
M24J006 | Certificato di analisi | 24/10/2023 | 067104.06,067104.03 |