Learn More
Scandium(III) iodide, ultra dry, 99.999% (REO)
Codice prodotto. 11331299
5 g, 5g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 14474-33-0 | I3Sc | 425.669 g/mol
Scandium iodide is used in high-intensity lighting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14474-33-0
Formula molecolare I3Sc
Molecular Weight (g/mol) 425.669
Numero MDL MFCD00054037
InChI Key HUIHCQPFSRNMNM-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo scandium iodide, scandium iii iodide, unii-qvj18sk04t, qvj18sk04t, scandium 3+ triiodide, scandium iii triiodide, acmc-1aq4e
PubChem CID 84464
IUPAC Name scandium(3+);triiodide
SMILES [Sc+3].[I-].[I-].[I-]
Specifica
Materiale o nome chimico Scandium(III) iodide
Punto di fusione 945°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 425.67
Percent Purity 99.999%
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Titolo del prodotto
Scandium(III) iodide, ultra dry, 99.999% (REO) >