Learn More
Thermo Scientific™ SC150 Immersion Circulators
Maintain temperature from -28° to +150°C, with SC150 Immersion Circulators—a basic model in a new generation of superior quality thermostats.
1869.30€ - 2070.30€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE, CSA, UL, RoHS |
---|---|
Comunicazioni | USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O |
Portata | 17 l/min. |
Gamma di temperatura | 13°C to 150°C |
Capacità di riscaldamento | 2 kW/1.2 kW |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tensione | Frequenza | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tensione | Frequenza | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10404150
|
Thermo Scientific™
1530001B |
SC150 | 230 V | 50 Hz |
2070.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10743267
|
Thermo Scientific™
1530011 |
SC150 with clamp | 230 V | 50 Hz |
1869.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Maintain temperature from 13° to 150°C, with Thermo Scientific™ SC150 Immersion Circulators. This basic model in the new generation of superior quality thermostats features an enhanced digital display and easy–to–use touchpad settings. Easily tune the temperature to meet your specific application requirements.
Designed for ease-of-use and energy efficient with powerful pumping and heating capacities for closed loop applications.- Max. temperature: 150°C
- Low-liquid level alarm for Safety Class III
- Automatic controller shutdown at detection of excessive high temperature, low liquid level or motor overload
- USB communication port and options for RS-232, RS-485, Ethernet/LAN, Analog I/O
- Self-Tuning PID controller for optimized temperature control
- 5 programmable set point temperatures
- RTA (Real Temperature Adjustment) for calibration
- Two levels of pump speed adjustment to increase flow or bath agitation
- Three languages (English, German, French)
- Change digital display resolution between 0.1 and 0.01 and between °C — °F — °K
- Acoustic and optical alarm
- Auto-Restart feature after power failure
Includes:8mm and 12mm hose barbs with clamp (–0016, –0018, –0011 only), pump plug for external circulation, 6ft. power cord.
Specifica
CE, CSA, UL, RoHS | |
17 l/min. | |
2 kW/1.2 kW | |
3/FL | |
7.8 x 5.4 x 13.2 pollici (19.9 x 13.8 x 33.6 cm) | |
19.9 cm | |
13.8 cm | |
33.6 cm | |
7.3 kg |
USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O | |
13°C to 150°C | |
300 Mbar/4.35 psi | |
0.02 °C | |
7.8 in. | |
5.4 in. | |
13.2 in. | |
3.3 lb. |