Learn More
SB 202190, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Inhibits p38 kinase activity in vivo through competition with ATP
149.75€ - 378.00€
Identificatori chimici
CAS 152121-30-7
Formula molecolare C20H14FN3O, C20H14FN3O
Sinonimo 4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazole
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15463629
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60950.MB
25 mg
149.75€
25mg
15483629
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60950.MF
50 mg
275.37€
50mg
15473629
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60950.MC
100 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Inhibits p38 kinase activity through competition with ATP
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
152121-30-7
C20H14FN3O, C20H14FN3O
4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazole
Specifica
Yellow
Inhibits p38 kinase activity in vivo through competition with ATP
152121-30-7
331.35g/mol
240°C to 243°C
Signal Transduction Reagent
NJNKPVPFGLGHPA-UHFFFAOYSA-N
4-[4-(4-fluorophenyl)-5-(pyridin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-imidazol-2-ylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
-30°C to -10°C
≥99%
C20H14FN3O, C20H14FN3O
4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazole
Soluble in DMSO at 30mg/ml
Crystalline solid
FC1=CC=C(C=C1)C1=C(NC(N1)=C1C=CC(=O)C=C1)C1=CC=NC=C1
331.35
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Store at -20°C
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
SB 202190, 99+%, Thermo Scientific Chemicals