Learn More
Sartorius Secura™ Precision Weighing Balances
GREENER_CHOICE
Easy, reliable weighing in regulated work areas
Marca:  Sartorius SECURA313-1S
Codice prodotto. 13532970
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Includes: Adattatore universale, cavo dati USB, coperchio, guida di applicazione
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Easy, reliable weighing in regulated work areas
Progettati per l'uso in ambienti controllati e dove sono richiesti risultati di alta qualità senza complicazioni. Secura garantisce la qualità dei risultati di misurazione, la conformità con i requisiti normativi e il miglioramento dell'efficienza del flusso di lavoro.
  • Pesatura senza rischi: il trasferimento dati alla stampante o al computer viene bloccato quando si verificano i più comuni errori operativi
  • Funzioni di controllo dei livelli – monitoraggio optoelettronico del livello, messaggi di allarme e assistenza utente interattiva
  • Funzione SQmin programmata nella bilancia per il monitoraggio attivo dell'USP
  • IsoCAL™; funzioni automatiche di calibrazione e regolazione interne interamente motorizzate con livello di azione configurabile
  • La funzione Cal Audit Trail (registrazione eventi di calibrazione) fornisce la documentazione di tracciabilità per tutti i dati di calibrazione e regolazione all'interno della bilancia
  • Stampe conformi alle linee guida GLP con indicazione di ora e data con la stampante Sartorius GLP YDP30
  • Protezione tramite password per impedire modifiche non autorizzate delle impostazioni di pesatura
  • Design innovativo che facilita la pulizia per risultati accurati
  • Anello di schermatura ottimizzato e controllo dei livelli per operazioni in ambienti con flusso d'aria laminare
Specifiche
  • Calibrazione: calibrazione automatica interna isoCAL; disponibile anche calibrazione esterna
  • Livello di sicurezza: configurabile in tre livelli
  • Unità di pesatura: grammi, carati, momme, chilogrammi, libbre, once, once Troy, tael Taiwan, tael Singapore, tlt, grani, pennyweight, milligrammi, parti per libbra, carati, tola, baht, mesghal, Newton
  • Indicatore di stabilità: sì
  • Protezione involucro: involucro pulibile con acetone
  • Modelli omologati: sì
  • Selezione lingua: inglese, francese, spagnolo
  • Serratura antifurto: serratura Kensington e blocco con cavo o catena
  • Uscita: mini USB
  • Alimentazione: 100-240V (universale) 
Applicazioni standard
Pesata, densità, pesatura percentuale,pesatura di controllo, ritenuta del picco, conteggio, condizioni di instabilità. Applicazioni specifiche di laboratorio: miscelazioni, componenti, statistiche e conversioni.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
GLP, GMP
310 g
0.001 g
Adattatore universale, cavo dati USB, coperchio, g
±0.002 g
313
1.5 sec.
Da 10 a 30 °C
2 anni
21.8 cm
12.6 in.
32 cm
14.1 in.
11.2 libbre
100/240 V, 50/60 Hz
2 W
50/60 Hz
Mini USB
Display grafico a colori
Carati, grani, milligrammi, libbre, once, pennywei
Manuale
Diamante, metallo pressofuso, acciaio inox
0.001 g
Da 50 a 86 °F
Bilancia di precisione Secura™
8.6 in.
12 cm
8.2 in.
20.9 cm
36 cm
5.1 kg
100/240 V
0.2 A
Class I