Learn More
Sartorius Secura™ Analytical Weighing Balances
Easy, reliable weighing in regulated work areas
4780.00€ - 5310.00€
Specifica
Interfaccia di automazione | Touchscreen |
---|---|
Certificazione/Conformità | 2009/23/CE, EN 45501:1992, OIML |
Tipo di collegamento | Mini USB |
Tipo di display | Color Touchscreen |
Leggibilità | 0.1 mg |
Product Code | Brand | Capacità | Leggibilità | Modello | Tempo di stabilizzazione | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacità | Leggibilità | Modello | Tempo di stabilizzazione | Price | Quantity & Availability | ||
13512970
|
Sartorius
SECURA224-1S |
220 g | 0.1 mg | 224 | 2 sec. | N/A | |||
13542970
![]() |
Sartorius
SECURA124-1S |
120 g | 0.1 mg | 124 | 2 sec. | N/A | |||
Description
Easy, reliable weighing in regulated work areas
Progettati per l'uso in ambienti controllati e dove sono richiesti risultati di alta qualità senza complicazioni. Secura garantisce la qualità dei risultati di misurazione, la conformità con i requisiti normativi e il miglioramento dell'efficienza del flusso di lavoro.
- Pesatura senza rischi: Il trasferimento dati alla stampante o al computer viene bloccato quando si verificano i più comuni errori operativi
- Funzioni di controllo dei livelli – monitoraggio optoelettronico del livello, messaggi di allarme e assistenza utente interattiva
- Funzione SQmin programmata nella bilancia per il monitoraggio attivo del requisito minimo per la pesatura dei campioni USP
- IsoCAL™ offre funzioni automatiche di calibrazione e regolazione interne interamente motorizzate con livello di azione configurabile
- La funzione Cal Audit Trail (registrazione eventi di calibrazione) fornisce la documentazione di tracciabilità per tutti i dati di calibrazione e regolazione all'interno della bilancia
- Stampe conformi alle linee guida GLP con indicazione di ora e data con la stampante Sartorius GLP YDP30
- Protezione tramite password per impedire modifiche non autorizzate delle impostazioni di pesatura
- Design innovativo che facilita la pulizia per risultati accurati
- Anello di schermatura ottimizzato e controllo dei livelli per operazioni in ambienti con flusso d'aria laminare
- Calibrazione: calibrazione automatica interna isoCAL; disponibile anche calibrazione esterna
- Livello di sicurezza: Configurabile in tre livelli
- Unità di pesatura: grammi, carati, momme, chilogrammi, libbre, once, once Troy, tael Taiwan, tael Singapore, tlt, grani, pennyweight, milligrammi, parti per libbra, carati, tola, baht, mesghal, Newton
- Indicatore di stabilità: sì
- Protezione involucro: involucro pulibile con acetone
- Modelli omologati: sì
- Selezione lingua: inglese, francese, spagnolo
- Serratura antifurto: serratura Kensington e blocco con cavo o catena
- Uscita: mini USB
- Alimentazione: 100-240 V (universale)
Applicazioni standard: pesatura, densità, pesatura percentuale, controllo, ritenuta del picco, conteggio, condizioni di instabilità. Applicazioni specifiche di laboratorio: miscelazioni, componenti, statistiche e conversioni.
Specifications
Touchscreen | |
Mini USB | |
0.1 mg | |
Sensore di livello optoelettronico con allarme e g | |
Plastica ABS, alluminio pressofuso | |
±1.5 ppm/°C | |
Da 50 a 86 °F | |
Bilancia analitica | |
8.5 in. | |
9 cm | |
8.22 in. | |
20.9 cm | |
36 cm | |
5.1 kg | |
100/240 V | |
0.2 A | |
Class I |
2009/23/CE, EN 45501:1992, OIML | |
Color Touchscreen | |
Schermatura manuale, adattatore di alimentazione u | |
<±0.2 mg | |
<±0.1 mg | |
2 sec. | |
Da 10 a 30 °C | |
2 anni | |
21.6 cm | |
12.6 in. | |
32 cm | |
14.1 in. | |
11.24 libbre | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
2 W | |
50/60 Hz |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.