Learn More
Sartorius Unità di filtrazione sottovuoto Sartolab™ RF/BT
Per filtrare soluzioni acquose in modo rapido e semplice. Le unità di filtrazione a vuoto Sartorius Sartolab™ RF/BT sono monouso e facili da utilizzare. Contengono una membrana di alta qualità in PES e sono caratterizzate da alte portate, da una resa elevata oltre che da un legame proteico e livelli di estraibili estremamente bassi. Disponibili in un'ampia gamma di volumi.
Marca: Sartorius 180C3----------E
Descrizione
Quality, reliable sterile filtration units- Receiver Flask (RF) and Bottle Top (BT) units contain a high quality Sartorius PES membrane
- Combine the highest flow-rates and throughput with extremely low protein binding and extractables
- Ideal for filtration of tissue culture media, buffers, additives and other aqueous biologicals
- RF and BT vacuum units are available as 150mL, 250mL, 500mL and 1000mL units
- 500mL and 1000mL units come standard with 90mm membranes
- Improved filtration speed and throughput for cost effective filtration
Specifica
USP classe VI, ISO 10993 | |
Sì | |
Polistirene | |
0.22μ m | |
62 cm2 | |
Contenitore da 12 | |
1000 ml |
Nipplo portagomma a inserimento | |
Collo bottiglia da 1.77 pollici | |
Polietersulfone | |
Sterile | |
Filtrazione di terreni di coltura di tessuti, tamponi, additivi e altre sostanze biologiche acquose | |
Filtro Sartolab RF |