Learn More
Sartorius Unità di filtrazione sottovuoto Sartolab™ RF/BT
Per filtrare soluzioni acquose in modo rapido e semplice. Le unità di filtrazione a vuoto Sartorius Sartolab™ RF/BT sono monouso e facili da utilizzare. Contengono una membrana di alta qualità in PES e sono caratterizzate da alte portate, da una resa elevata oltre che da un legame proteico e livelli di estraibili estremamente bassi. Disponibili in un'ampia gamma di volumi.
Marca: Sartorius 180C4----------K
Descrizione
Quality, reliable sterile filtration units- Receiver Flask (RF) and Bottle Top (BT) units contain a high quality Sartorius PES membrane
- Combine the highest flow-rates and throughput with extremely low protein binding and extractables
- Ideal for filtration of tissue culture media, buffers, additives and other aqueous biologicals
- RF and BT vacuum units are available as 150mL, 250mL, 500mL and 1000mL units
- 500mL and 1000mL units come standard with 90mm membranes
- Improved filtration speed and throughput for cost effective filtration
Specifica
USP Class VI, ISO 10993 | |
Single-use | |
Polystyrene | |
0.22 μm | |
18 cm2 | |
48 Case | |
150 mL |
Plug-on hose nipple | |
1.77 in. bottle neck | |
PES | |
Sterile | |
Filtration of tissue culture media, buffers, additives and other aqueous biologicals | |
Sartolab BT | |
150 mL |