Learn More
Sartorius Nutrient Pad Sets (NPS) for Microsart™ e.motion Dispenser
Sterile, dehydrated culture media which is individually inserted in a petri dish and sterilized
262.00€
Specifica
Certificazione/Conformità DIN and ISO standards
Forma Dehydrated
Manufacturing Origin Germany
Sterilità Sterile
Test Type Microbial Detection
Visualizza altre specifiche
Prodotti 17
Codice del prodotto Marca Tipo di media Diameter (Metric) Outside Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di media Diameter (Metric) Outside Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
11790656
Vedere i documenti
Sartorius
14076--47----RDN
TGE 4.7 cm 0.45μm
262.00€
pezzi 100
11740646
Vedere i documenti
Sartorius
14058--50----RDN
Wort 5 cm 0.65μm
262.00€
pezzi 100
11873272
Vedere i documenti
Sartorius
14053--50----RDN
Endo 5 cm 0.45μm
262.00€
pezzi 100
11823272
Vedere i documenti
Sartorius
14051--47----RDN
Azide 4.7 cm 0.45μm
262.00€
pezzi 100
11803282
Vedere i documenti
Sartorius
14055--50----RDN
Standard TTC 5 cm 0.45μm
262.00€
pezzi 100
11813282
Vedere i documenti
Sartorius
14056--50----RDN
Tergitol TTC 5 cm 0.45μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11883272
Vedere i documenti
Sartorius
14062--47----RDN
Orange Serum 4.7 cm 0.45μm
262.00€
pezzi 100
15922490
Vedere i documenti
Sartorius
14056--47----RDN
Tergitol TTC 4.7 cm 0.45μm
262.00€
pezzi 100
15942490
Vedere i documenti
Sartorius
14062--50----RDN
Orange Serum 5 cm 0.45μm
262.00€
pezzi 100
11843272
Vedere i documenti
Sartorius
14075--47----RDN
Cetrimide 4.7 cm 0.45μm
262.00€
pezzi 100
11853272
Vedere i documenti
Sartorius
14075--50----RDN
Cetrimide 5 cm 0.45μm
262.00€
pezzi 100
15922500
Vedere i documenti
Sartorius
14080--50----RDN
Schaufus Pottinger (m-Green Yeast and Mold) 5 cm 0.8μm
262.00€
pezzi 100
11863272
Vedere i documenti
Sartorius
14053--47----RDN
Endo 4.7 cm 0.45μm
262.00€
pezzi 100
11893272
Vedere i documenti
Sartorius
14055--47----RDN
Standard TTC 4.7 cm 0.45μm
262.00€
pezzi 100
11720646
Vedere i documenti
Sartorius
14058--47----RDN
Wort 4.7 cm 0.65μm
262.00€
pezzi 100
11710666
Vedere i documenti
Sartorius
14076--50----RDN
TGE 5 cm 0.45μm
262.00€
pezzi 100
15912500
Vedere i documenti
Sartorius
14080--47----RDN
Schaufus Pottinger 5 cm 0.8μm
262.00€
pezzi 100
Descrizione
Descrizione
Sartorius Nutrient Pad Sets are sterile, dehydrated culture media designed for use with membrane filter methods. Each Nutrient Pad Set includes the appropriate membrane filters (in 47 or 50mm diameters), which are also sterile and individually packaged. Just moisten the Nutrient Pads with sterile and demineralized (or distilled) water and they are immediately ready to use. They comply with international regulations and recommendations including, but not limited to: international pharmacopoeias, DIN and ISO standards, the American Standards for Water and Foods, mineral water regulations, brewery guidelines, such as MEBAC or EBC, and recommendations of the food industry, such as LMBG, NCA and ICUMSA.
  • Trouble-free storage up to 24 months
  • Economical -- time and cost savings
  • Easy handling
  • Validation guide available
Specifica
Specifica
DIN and ISO standards
Germany
Microbial Detection
Dehydrated
Sterile
Individually Packaged
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 2 Years