Learn More
Sartorius Microsart™ Mini Vacuum Pumps
Microsart Mini vacuum pumps provide up-to-date technology for daily use in the microbiology laboratory environment
Marca:  Sartorius 16694-1-60-06
Codice prodotto. 15952540
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ideal for microbiological filtrations
  • Neoprene membrane pumps
  • Decreased sub lethals, higher recovery rates and shorter incubation times
  • Low noise level
  • Oil-and maintenance-free
  • Controlled and easily adjustable vacuum
  • Pressure filtration with Microsart mini vac possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
100 mbar
1.9 kg
115 V 60 Hz
53.5 dB (A)
104°F
6 L/min.
5.6 in.
6.5 in.
3.5 in.
Vacuum Pump
115 V
4.18 lb.
0.63 A
6.5 x 3.5 x 5.6 in. (164 x 90 x 141 mm)
65 w
40°C
60 Hz
14.2 cm
16.4 cm
90 mm
2,5 bar